Learn More
Dowex™ 50WX8-200 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 11119-67-8
109.30 CHF - 1578.72 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 11119-67-8 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00132726 |
IUPAC-Name | AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10255291
|
Thermo Scientific Acros
335341000 |
100 g | Kunststoffflasche | N/A | |||||
10051981
|
Thermo Scientific Acros
335345000 |
500 g | Kunststoffflasche | N/A | |||||
11986991
|
Thermo Scientific Acros
335340025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
11119-67-8 | |
MFCD00132726 | |
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin |
Spezifikation
Dowex™ 50WX8 | |
11119-67-8 | |
wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7 | |
H form: 50 to 58% | |
Solubility in water: insoluble. |
Feuchte Beads oder Kugeln | |
15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) | |
MFCD00132726 | |
Weiß bis braun | |
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin |
Sicherheit und Handhabung
- Dowex 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.