Learn More
Dowex™ 50WX8-200 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10051981
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 11119-67-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11119-67-8
MDL-Nummer MFCD00132726
IUPAC-Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Specifications
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX8
Physikalische Form Feuchte Beads oder Kugeln
Partikelgröße 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh)
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Wasserrückhaltevermögen H form: 50 to 58%
Farbe Weiß bis braun
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.