Learn More
Buerkle™ Einwegpipette
Öffnen und in Flüssigkeit einführen, um eine Allschichtprobe zu erhalten. Oder bis zum Probennahmepunkt geschlossen lassen und öffnen, sobald der Probennahmepunkt erreicht ist, um eine Zielpunktprobe zu entnehmen. Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette ist sehr einfach zu bedienen.
120.00 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pipette |
---|---|
Material | HDPE |
Kapazität (metrisch) | 200 mL |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Probenahme bei Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11901501
![]() |
Buerkle™
5393-5532 |
Steril | N/A | ||||||
15530793
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-5532 |
Steril |
163.94 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10767075
![]() |
Buerkle™
5393-5531 |
Unsteril | N/A | ||||||
15520793
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-5531 |
Unsteril |
130.24 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Entnahme von Mehrschicht- und Zielpunktproben ist möglich
- HDPE
- Im Reinraum hergestellt
- Optional mit Gammastrahlen sterilisierbar
- 21mm Durchmesser
- 20/Packung, einzeln verpackt
Spezifikation
Pipette | |
200 mL | |
Zur Probenahme bei Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität |
HDPE | |
Ja | |
1000 mm |