Learn More
Buerkle™ Einwegpipette
GREENER_CHOICE
Öffnen und in Flüssigkeit einführen, um eine Allschichtprobe zu erhalten. Oder bis zum Probennahmepunkt geschlossen lassen und öffnen, sobald der Probennahmepunkt erreicht ist, um eine Zielpunktprobe zu entnehmen. Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette ist sehr einfach zu bedienen.
Marke:  Buerkle™ 5393-5531
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10767075
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Probenahme von Medien mit niedriger Viskosität
  • Wenn die DispoPipette beim Öffnen in eine Flüssigkeit eingeführt wird, können Proben aus allen Schichten entnommen werden.
  • Die Zielpunktprobennahme erfolgt, indem die DispoPipette im geschlossenem Zustand eingeführt und am Probenahmepunkt geöffnet wird.
  • Zwei Öffnungsgrößen (2,5 und 5,5 mm) für unterschiedliche Viskositäten
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Pipette
200 mL
Unsteril
1000 mm
HDPE
Ja
Zur Probenahme bei Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität