Learn More
Dimethylaluminiumchlorid, 0.9M-Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
116.58 CHF - 807.02 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1184-58-3, 142-82-5 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00000458 |
InChI-Schlüssel | JGHYBJVUQGTEEB-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | aluminum, chlorodimethyl, dimethylaluminum chloride, dimethylaluminium chloride, chlorodimethylaluminum, dimethylaluminum chloride solution, 1.0 m in hexanes, chloro dimethyl alumane, dimethylaluminum chloride solution |
PubChem CID | 79147 |
IUPAC-Name | Chlor(dimethyl)aluman |
SMILES | C[Al](C)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10290413
|
Thermo Scientific Acros
377791000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
116.58 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10200423
|
Thermo Scientific Acros
377798000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
807.02 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-SäureChemische Identifikatoren
1184-58-3, 142-82-5 | |
JGHYBJVUQGTEEB-UHFFFAOYSA-M | |
79147 | |
C[Al](C)Cl |
MFCD00000458 | |
aluminum, chlorodimethyl, dimethylaluminum chloride, dimethylaluminium chloride, chlorodimethylaluminum, dimethylaluminum chloride solution, 1.0 m in hexanes, chloro dimethyl alumane, dimethylaluminum chloride solution | |
Chlor(dimethyl)aluman |
Spezifikation
Dimethylaluminium chloride | |
1184-58-3, 142-82-5 | |
0.7110g/mL | |
C2H6AlCl | |
15, 3249 | |
aluminum, chlorodimethyl, dimethylaluminum chloride, dimethylaluminium chloride, chlorodimethylaluminum, dimethylaluminum chloride solution, 1.0 m in hexanes, chloro dimethyl alumane, dimethylaluminum chloride solution | |
JGHYBJVUQGTEEB-UHFFFAOYSA-M | |
Chlor(dimethyl)aluman | |
79147 | |
Lösung, kann etwas Trübungspräzipitat entwickeln |
0.9M Solution in Heptane | |
Farblos bis grau | |
−4°C | |
MFCD00000458 | |
0.711 | |
Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons | |
C[Al](C)Cl | |
92.5 | |
92.5 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase
GHS-P-Hinweis
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife abwaschen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 214-668-8
- Dimethylaluminium chloride, 0.9M solution in heptane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.