Learn More
Dimethylaluminiumchlorid, 0.9M-Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10200423
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184-58-3, 142-82-5
MDL-Nummer MFCD00000458
InChI-Schlüssel JGHYBJVUQGTEEB-UHFFFAOYSA-M
Synonym aluminum, chlorodimethyl, dimethylaluminum chloride, dimethylaluminium chloride, chlorodimethylaluminum, dimethylaluminum chloride solution, 1.0 m in hexanes, chloro dimethyl alumane, dimethylaluminum chloride solution
PubChem CID 79147
IUPAC-Name Chlor(dimethyl)aluman
SMILES C[Al](C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylaluminium chloride
Namenshinweis 0.9M Solution in Heptane
Farbe Farblos bis grau
Dichte 0.7110g/mL
Flammpunkt −4°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C2H6AlCl
Menge 800 mL
Merck Index 15, 3249
Relative Dichte 0.711
Molekulargewicht (g/mol) 92.502
Formelmasse 92.5
Physikalische Form Lösung, kann etwas Trübungspräzipitat entwickeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylaluminium chloride, 0.9M solution in heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.