Learn More
Di-n-Butyltin-bis(2,4-Pentandionat), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
27.60 CHF - 286.63 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 22673-19-4 |
---|---|
Summenformel | C18H32O4Sn |
MDL-Nummer | MFCD00077994 |
Synonym | dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11426786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23921.18 |
50 g |
27.60 CHF
50 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11436786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23921.30 |
250 g |
96.20 CHF
250 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11416786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23921.0B |
1000 g |
286.63 CHF
1000 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
22673-19-4 | |
C18H32O4Sn | |
MFCD00077994 | |
dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one |
Spezifikation
Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate) | |
26°C | |
40°C (104°F) | |
C18H32O4Sn | |
UN1992 | |
431.16 |
22673-19-4 | |
150°C | |
Weak | |
MFCD00077994 | |
dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H226-H302-H312-H332-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDLICHE FLÜSSIGKEITEN; GIFTIG; NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : TSCA