Learn More
Di-n-Butyltin-bis(2,4-Pentandionat), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416786
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22673-19-4
Summenformel C18H32O4Sn
MDL-Nummer MFCD00077994
Synonym dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Schmelzpunkt 26°C
Dichte 1.22
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Schwach
Brechungsindex 1.515
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1992
Formelmasse 431.16
Reinheit (%) 95%