Learn More
Deuteriumchlorid, 20 w/w% in D2O, ≥99.96 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
322.57 CHF - 605.22 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7698-05-7
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00044642
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Synonym deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
PubChem CID 522634
SMILES Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11324558
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042406.06
5g
322.57 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11314558
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042406.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7698-05-7
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
522634
ClH
MFCD00044642
deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
Cl
Spezifikation
Deuterium chloride
Farblos bis hellgelb
1,20 g/mL
Klarglasampullen
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich.
108 °C
MFCD00044642
deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
36.46
37.47
20 % w/w in D2O
Flüssig
Isotopic
Sauer
1,373
7698-05-7
ClH
UN1789
Fully miscible in water.
Cl
522634
≥99.96%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H335
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:SALZSÄURE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-715-8
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern