Learn More
Deuteriumchlorid, 20 w/w% in D2O, ≥99.96 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Deuterium chloride |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | Isotopic |
Dichte | 1.20g/mL |
Geruch | Acidic |
Verpackung | Klarglasampullen |
Brechungsindex | 1.3730 |
Empfindlichkeit | Moisture |
Menge | 25 g |