Learn More
DWK Life Sciences Bördelkappe , ND20
Kappen für Headspace-Fläschchen sind in drei verschiedenen Typen erhältlich: Standard, mit Überdrucksicherung und magnetisch.
17.40 CHF - 79.25 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Außendurchmesser (metrisch) 20,7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Septum Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Septum Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
16636872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
4225691
Butyl/PTFE Standard
30.55 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16646872
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225692
Butyl/PTFE Pressure Release
35.40 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16656872
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225693
Butyl schwarz Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16666872
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225694
Butyl schwarz Pressure Release
18.55 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16676872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
225695
PTFE/Silikon Standard
73.55 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16696872
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225697
PharmaFix Pressure Release
54.40 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16606882
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225698
PharmaFix Standard
51.65 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16616882
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225699
Butyl/PTFE Magnetic
43.20 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16626882
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225700
PTFE/Silikon Magnetic
79.25 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Qualität eines Bördelverschlusses ist stark von der richtigen Kalibrierung des zum Aufbringen der Kappe auf das Fläschchen verwendeten Bördelwerkzeugs abhängig. Zu festes oder zu loses Bördeln beeinträchtigt die Verschlussqualität. Um dauerhaft gute Ergebnisse zu erhalten, muss das Bördelwerkzeug regelmäßig nachkalibriert und die Qualität des Verschlusses bei jedem Bördelvorgang überprüft werden.
  • Verschlüsse mit Überdrucksicherung weisen integrierte Brücken und Sollbruchlinien auf, die das Entweichen des übermäßigen Innendrucks ermöglichen, wenn dieser 3,0±0,5 bar überschreitet
  • Magnetische Kappen sind mit Autosamplern mit magnetischer Transporteinrichtung kompatibel
  • Verpackt in wiederverschließbaren PE-Gleitverschlussbeuteln mit Abriss-Folienstreifen zur Originalitätssicherung
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Gaschromatographie (GC)
100
Oben offen
20,7 mm
Autoklavierbar
2,3 mm
ND20