Learn More
DWK Life Sciences Bördelkappe , ND20
Kappen für Headspace-Fläschchen sind in drei verschiedenen Typen erhältlich: Standard, mit Überdrucksicherung und magnetisch.
Marke:  DWK Life Sciences 225695
45.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24362" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16676872
  • 73.55 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Qualität einer Bördeldichtung hängt stark von der richtigen Kalibrierung des Bördelwerkzeugs ab, mit dem der Verschluss auf dem Fläschchen angebracht wird. Eine zu enge oder zu lose Bördelung beeinträchtigt die Qualität der Versiegelung. Um gute Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie das Bördelwerkzeug regelmäßig neu kalibrieren und die Qualität der Versiegelung bei jedem Bördelnn überprüfen.
  • Die Dichtungen mit Druckentlastung verfügen über integrierte Brücken und Kerblinien, die es ermöglichen, Druck abzulassen, wenn der Innendruck 3,0 ±0,5 bar übersteigt.
  • Die magnetischen Dichtungen sind mit Autosamplern mit magnetischem Transportmechanismus kompatibel.
  • Verpackt in PE-Beuteln mit Abreißfolienstreifen für Manipulationssicherheit und Wiederverschließbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
20,7 mm
PTFE/Silikon
Standard
Autoklavierbar
100
Oben offen
silber
Aluminium, Silikon transparent blau / PTFE weiß
Gaschromatographie (GC)
45 ± 5 Reihe A
7,5 mm
2,3 mm
ND20