Learn More
Kobaltstücke, 12 mm (0.47 Zoll) & unten, Vakuumdeposition-Gütegrad, 99.5 % (Metallbasis ohne Ni), nominales Ni 1 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
206.00 CHF - 789.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Summenformel | Co |
Molekulargewicht (g/mol) | 58.93 |
MDL-Nummer | MFCD00010935 |
InChI-Schlüssel | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
PubChem CID | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
IUPAC-Name | Kobalt |
SMILES | [Co] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11367818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036375.18 |
50 g |
206.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11357818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036375.30 |
250 g |
789.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
Kobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Spezifikation
Cobalt pieces | |
7440-48-4 | |
Co | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
Geruchsneutral | |
Stückchen |
Grau | |
(Metallbasis ohne Ni), Ni nominal1 % | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
Kobalt | |
104730 | |
99.5% | |
12mm (0.47 in.) & down |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H334-H317
Kann bei Einatmen Allergien, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen