Learn More
Kobaltstücke, 12 mm (0.47 Zoll) & unten, Vakuumdeposition-Gütegrad, 99.5 % (Metallbasis ohne Ni), nominales Ni 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357818
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt pieces
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ni), Ni nominal1 %
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 12mm (0.47 in.) & down
Form Stückchen