Learn More
Kobalt(II)-fluorid-Tetrahydrat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13817-37-3 | CoF2H8O4 | 168.99 g/mol
66.20 CHF - 181.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13817-37-3 |
---|---|
Summenformel | CoF2H8O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 168.99 |
MDL-Nummer | MFCD00149656 |
InChI-Schlüssel | MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci |
PubChem CID | 24884271 |
SMILES | O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11350949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010693.06 |
5 g | N/A | ||||||
11340949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010693.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13817-37-3 | |
168.99 | |
MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L | |
24884271 |
CoF2H8O4 | |
MFCD00149656 | |
cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci | |
O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++] |
Spezifikation
Cobalt(II) fluoride tetrahydrate | |
13817-37-3 | |
Pulver | |
CoF2H8O4 | |
UN2923 | |
cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci | |
O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++] | |
168.99 | |
168.99 (96.93 Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
Moisture sensitive |
200°C (decomposition) | |
Rosa | |
(Metallbasis) | |
MFCD00149656 | |
14,2440 | |
MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L | |
Cobalt(2+);difluorid;tetrahydrat | |
24884271 | |
99.99% | |
Odorless | |
2.19 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H314-H318-H351-H317
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H301-H314-H334-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FESTSTOFFE, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-061-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern