Learn More
Kobalt(II)-fluorid-Tetrahydrat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340949
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 13817-37-3 | CoF2H8O4 | 168.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13817-37-3
Summenformel CoF2H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.99
MDL-Nummer MFCD00149656
InChI-Schlüssel MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 24884271
SMILES O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) fluoride tetrahydrate
Schmelzpunkt 200°C (decomposition)
Farbe Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2923
Merck Index 14,2440
IUPAC-Name Cobalt(2+);difluorid;tetrahydrat
Formelmasse 168.99 (96.93 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic™
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.19 g/mL