Learn More
Agilent BioTek Zellkultur-Petrischalenadapter für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
GREENER_CHOICE
Zur Verwendung mit Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegeräte.
454.00 CHF - 463.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Zellkultur-/Petrischalenadapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Multifunktionslesegerät für die Bildgebung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15428722
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
1222240
Schalendurchmesser: 38,7 mm
463.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15458722
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Agilent BioTek
1222246
Schalendurchmesser: 35,5 mm
454.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Größe: 2 x 35 mm
Spezifikation
Spezifikation
Zellkultur-/Petrischalenadapter
Multifunktionslesegerät für die Bildgebung