missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Zellkultur-Petrischalenadapter für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
GREENER_CHOICE

Zur Verwendung mit Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegeräte.

Marke:  Agilent BioTek 1222246

445.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15458722

  • 454.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Zur Verwendung mit Multimode-Mikroskopen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Zellkultur-/Petrischalenadapter
Multifunktionslesegerät für die Bildgebung
Schalendurchmesser: 35,5 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt