Learn More
Cadmiumbromathydrat, 98 %
31.08 CHF - 114.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14518-94-6
Summenformel Br2CdO6
Molekulargewicht (g/mol) 368.22
MDL-Nummer MFCD04971194
InChI-Schlüssel VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
PubChem CID 14598111
SMILES [Cd++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11325149
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17964.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11335149
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17964.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14518-94-6
368.22
VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
14598111
Br2CdO6
MFCD04971194
cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
[Cd++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
Spezifikation
Cadmium bromate hydrate
Br2CdO6
MFCD04971194
cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
[Cd++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
368.22
368.21 (Anhydrous)
14518-94-6
Cd(BrO3)2·xH2O
UN1450
VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
Cadmium(2+);dibromat
14598111
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H272-H302-H312-H332
May intensify fire; oxidizer.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302+H312+H332-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: BROMATES, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen