Learn More
Cadmiumbromathydrat, 98 %
Artikelnummer. 11335149
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14518-94-6
Summenformel Br2CdO6
Molekulargewicht (g/mol) 368.22
MDL-Nummer MFCD04971194
InChI-Schlüssel VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
PubChem CID 14598111
SMILES [Cd++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium bromate hydrate
Menge 25 g
Strukturformel Cd(BrO3)2·xH2O
UN-Nummer UN1450
IUPAC-Name Cadmium(2+);dibromat
Formelmasse 368.21 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%