Learn More
(Brommethyl)cyclobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17247-58-4 | C5H9Br | 149.03 g/mol
64.40 CHF - 777.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 17247-58-4 |
---|---|
Summenformel | C5H9Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 149.03 |
MDL-Nummer | MFCD00040960 |
InChI-Schlüssel | FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan |
PubChem CID | 2734658 |
IUPAC-Name | Brommethylcyclobutan |
SMILES | C1CC(C1)CBr |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10223052
|
Thermo Scientific Acros
367640050 |
5 mL | Glasflasche |
64.40 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10384642
|
Thermo Scientific Acros
367640250 |
25 mL | Glasflasche |
220.00 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10544464
|
Thermo Scientific Acros
367641000 |
100 mL | Glasflasche |
777.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
17247-58-4 | |
149.03 | |
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N | |
2734658 | |
C1CC(C1)CBr |
C5H9Br | |
MFCD00040960 | |
bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan | |
Brommethylcyclobutan |
Spezifikation
(Bromomethyl)cyclobutane | |
17247-58-4 | |
100.0 | |
1.3390g/mL | |
27°C | |
98.5% min. (GC) | |
C4H7CH2Br | |
MFCD00040960 | |
1.339 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols | |
C1CC(C1)CBr | |
149.03 | |
149.03 | |
Flüssigkeit |
99% | |
98.5 | |
Farblos | |
145.0°C to 148.0°C | |
Echt | |
C5H9Br | |
1.4790 to 1.4830 | |
05, 22 | |
bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan | |
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N | |
Brommethylcyclobutan | |
2734658 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- (Bromomethyl)cyclobutane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.