Learn More
(Brommethyl)cyclobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10384642
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 17247-58-4 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17247-58-4
Summenformel C5H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 149.03
MDL-Nummer MFCD00040960
InChI-Schlüssel FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan
PubChem CID 2734658
IUPAC-Name Brommethylcyclobutan
SMILES C1CC(C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Bromomethyl)cyclobutane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3390g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 148.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C4H7CH2Br
Brechungsindex 1.4790 to 1.4830
Menge 25 mL
Beilstein 05, 22
Relative Dichte 1.339
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Formelmasse 149.03
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Bromomethyl)cyclobutane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.