Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumpumpen mit Drehschieber: Einlass-Separatoren
Einlass-Separatoren für VACUUBRAND Vakuumpumpen mit Drehschieber
Marke:  VACUUBRAND™ 20698007
368.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10707071
  • 369.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
Zur Verwendung mit VACUUBRAND Drehschieber-Vakuumpumpen
Einlass-Separatoren “AK” verhindern, dass Kondensat und Partikel in die Vakuumpumpe gelangen. Dadurch bleibt die Leistung erhalten.
Hinweis: Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Artikelnr. 2079715x und RZ 2.5 mit Artikelnr. 2079812x bitte Schneider 20698006 bestellen. Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Artikelnr. 2069715x und RZ 2.5 mit Artikelnr. 2069812x Abscheider 20698000 bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verhindert, dass Kondensate und Partikel in die Vakuumpumpe eindringen
Model RE8, RE9, RE16 und RZ8, RZ9, RZ16 Drehschiebervakuumpumpe
Flüssigkeitsauffang-/Separatoreinlage