Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumpumpen mit Drehschieber: Einlass-Separatoren
Einlass-Separatoren für VACUUBRAND Vakuumpumpen mit Drehschieber
296.00 CHF - 369.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert, dass Kondensate und Partikel in die Vakuumpumpe eindringen
Typ Flüssigkeitsauffang-/Separatoreinlage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10652222
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20698000
Drehschieber-Vakuumpumpen Modelle RE2, RZ2, RE 2.5 (Nr. 2069715x) und RZ 2.5 (Nr. 2069812x) Flüssigkeitsauffang-/Separatoreinlage
296.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10394391
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20698006
Drehschieber-Vakuumpumpen Modelle RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (Nr. 2079715x) und RZ 2.5 (Nr. 2079812x) Flüssigkeitsauffang-/Separatoreinlage
357.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10707071
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20698007
Model RE8, RE9, RE16 und RZ8, RZ9, RZ16 Drehschiebervakuumpumpe Flüssigkeitsauffang-/Separatoreinlage
369.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit VACUUBRAND Drehschieber-Vakuumpumpen
Einlass-Separatoren “AK” verhindern, dass Kondensat und Partikel in die Vakuumpumpe gelangen. Dadurch bleibt die Leistung erhalten.
Hinweis: Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Artikelnr. 2079715x und RZ 2.5 mit Artikelnr. 2079812x bitte Schneider 20698006 bestellen. Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Artikelnr. 2069715x und RZ 2.5 mit Artikelnr. 2069812x Abscheider 20698000 bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
Verhindert, dass Kondensate und Partikel in die Vakuumpumpe eindringen
Flüssigkeitsauffang-/Separatoreinlage