Learn More
Wheaton™ Mörser aus Borosilikatglas
168.00 CHF - 237.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Mörser |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Gewebemühlen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12411471
|
Wheaton™
358010 |
Gehäuse 15mL |
237.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10446341
|
Wheaton™
358008 |
10 ml |
178.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10534323
|
Wheaton™
358004 |
Gehäuse 2mL |
175.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10749435
|
Wheaton™
358006 |
Gehäuse 5mL |
168.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Ja | |
Borosilikatglas | |
Mörser | |
Für Gewebemühlen |