Learn More
Wheaton™ Mörser aus Borosilikatglas
Marke: Wheaton™ 358004
108.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Ja | |
Borosilikatglas | |
Für Gewebemühlen |
Gehäuse 2mL | |
Mörser |