Learn More
GPE Scientific™ Strömungsmesser aus Borosilikatglas
114.00 CHF
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 5 %
Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luft
Länge (metrisch) 150 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
11712705
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
10421
882 bis 8820 cm3/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11775734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
10427
3890 bis 38.900 cm3/min N/A
N/A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Durchflussmesser
Eloxiertes Aluminium
150 mm
Direkt
± 5 %
Luft
± 0,25 %
Integrierte Nadel