Learn More
GPE Scientific™ Strömungsmesser aus Borosilikatglas
Marke: GPE Scientific™ 10427
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Durchflussmesser | |
3890 bis 38.900 cm3/min | |
Edelstahl | |
150 mm | |
Direkt |
± 5 % | |
Eloxiertes Aluminium | |
Luft | |
± 0,25 % | |
Integrierte Nadel |