Learn More
Bariumthiosulfat, Thermo Scientific™
36.18 CHF - 474.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 35112-53-9
Summenformel BaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 249.46
InChI-Schlüssel ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC-Name Barium(2+);dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15229856
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
453811000
100 g
36.18 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15239856
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
453815000
500 g
119.60 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15219856
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
453810025
2.5 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Chemische Identifikatoren
35112-53-9
249.46
barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
Barium(2+);dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
BaO3S2
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
169663
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Barium thiosulfate
BaO3S2
15,995
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
[O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
249.46
249.46
Rein
35112-53-9
BaS2O3
barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Barium(2+);dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
169663
97.5 to 102.5%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI EINATMEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 252-375-7
Produktidentifikator
  • Barium thiosulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /