Learn More
Bariumthiosulfat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15219856
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 35112-53-9
Summenformel BaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 249.46
InChI-Schlüssel ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC-Name Barium(2+);dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium thiosulfate
Menge 2.5 kg
Strukturformel BaS2O3
Merck Index 15,995
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 249.46
Reinheit (%) 97.5 to 102.5%
Güte Rein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium thiosulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /