Learn More
Allylchlordimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4028-23-3 | C5H11ClSi | 134.678 g/mol
65.85 CHF - 245.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 4028-23-3
Fórmula molecular C5H11ClSi
Peso molecular (g/mol) 134.678
Número MDL MFCD00000506
Clave InChI KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
PubChem CID 77646
Nombre IUPAC Chlor-dimethyl-prop-2-enylsilan
SMILES C[Si](C)(CC=C)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
11415886
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22237.06
5 g
65.85 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11374609
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22237.09
10 g
116.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11425886
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22237.14
25 g
245.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Allylchlorodimethylsilane is used in the synthesis of cyclo-1,1?,4,4?-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene, silylating agent for steroids for analysis by GC-MS. Also used in the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers, O-silylation of phenyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylchlorodimethylsilan wird bei der Synthese von Cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxandiyl)dibenzol, als Silylierungsmittel für Steroide zur Analyse durch GC-MS verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Phenylen-bis(Silanediyl-Triflaten) verwendet, nützliches Synthon für Organosilicolpolymere, für die O-Silylierung von Phenylsulfonen.
Löslichkeit
Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln; reagiert mit Alkoholen, Aminen und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4028-23-3
134.678
KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
77646
C[Si](C)(CC=C)Cl
C5H11ClSi
MFCD00000506
allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
Chlor-dimethyl-prop-2-enylsilan
Spezifikation
110°C to 112°C
4028-23-3
MFCD00000506
1737978
allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Chlor-dimethyl-prop-2-enylsilan
77646
97%
Moisture sensitive
Allylchlorodimethylsilane
C5H11ClSi
UN2985
5°C (41°F)
Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols,amines,and water.
C[Si](C)(CC=C)Cl
134.678
134.68
1.429
0.896
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H314-H318
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:CHLORSILANE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 223-706-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen