Learn More
Allylchlordimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374609
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4028-23-3 | C5H11ClSi | 134.678 g/mol
Allylchlorodimethylsilane is used in the synthesis of cyclo-1,1?,4,4?-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene, silylating agent for steroids for analysis by GC-MS. Also used in the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers, O-silylation of phenyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylchlorodimethylsilan wird bei der Synthese von Cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxandiyl)dibenzol, als Silylierungsmittel für Steroide zur Analyse durch GC-MS verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Phenylen-bis(Silanediyl-Triflaten) verwendet, nützliches Synthon für Organosilicolpolymere, für die O-Silylierung von Phenylsulfonen.
Löslichkeit
Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln; reagiert mit Alkoholen, Aminen und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4028-23-3
Fórmula molecular C5H11ClSi
Peso molecular (g/mol) 134.678
Número MDL MFCD00000506
Clave InChI KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyldimethylchlorosilane, allylchlorodimethylsilane, silane, chlorodimethyl-2-propenyl, allyl chloro dimethylsilane, allyl-chloro-dimethyl silane, silane, chlorodimethyl-2-propen-1-yl, admcs, allyl chlorodimethylsilane, allylchlorodimethyl silane, acmc-1afr7
PubChem CID 77646
Nombre IUPAC Chlor-dimethyl-prop-2-enylsilan
SMILES C[Si](C)(CC=C)Cl
Spezifikation
Punto de ebullición 110°C to 112°C
Nombre del producto químico o material Allylchlorodimethylsilane
Cantidad 10 g
Número UN UN2985
Beilstein 1737978
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols,amines,and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.68
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.429
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.896
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylchlorodimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Allylchlorodimethylsilane