Learn More
6-Amino-1-Hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
20.81 CHF - 63.38 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4048-33-3 |
---|---|
Summenformel | C6H15NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 117.192 |
MDL-Nummer | MFCD00008241 |
InChI-Schlüssel | SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol |
PubChem CID | 19960 |
IUPAC-Name | 6-Aminohexan-1-ol |
SMILES | C(CCCO)CCN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11319015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14157.03 |
1 g | N/A | ||||||
11329015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14157.06 |
5 g |
63.38 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen6-Amino-1-Hexanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Chemische Identifikatoren
4048-33-3 | |
117.192 | |
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N | |
19960 | |
C(CCCO)CCN |
C6H15NO | |
MFCD00008241 | |
6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol | |
6-Aminohexan-1-ol |
Spezifikation
6-Amino-1-hexanol | |
55°C to 58°C | |
133°C (271°F) | |
MFCD00008241 | |
Hygroskopisch | |
Soluble in water. | |
C(CCCO)CCN | |
117.192 | |
117.19 |
4048-33-3 | |
136°C to 139°C (30 mmHg) | |
C6H15NO | |
1732524 | |
6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol | |
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N | |
6-Aminohexan-1-ol | |
19960 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 223-748-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MO8840000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen