Learn More
6-Amino-1-Hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319015
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Amino-1-Hexanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4048-33-3
Summenformel C6H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 117.192
MDL-Nummer MFCD00008241
InChI-Schlüssel SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol
PubChem CID 19960
IUPAC-Name 6-Aminohexan-1-ol
SMILES C(CCCO)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-1-hexanol
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Siedepunkt 136°C to 139°C (30 mmHg)
Flammpunkt 133°C (271°F)
Menge 1 g
Beilstein 1732524
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 97%