Learn More
5-Chlorbenzo[b]thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
221.00 CHF - 871.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 20532-33-6
Summenformel C8H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 168.638
MDL-Nummer MFCD00055623
InChI-Schlüssel SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d
PubChem CID 11309754
IUPAC-Name 5-Chlor-1-Benzothiophen
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15488308
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61748.06
5 g
221.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15498308
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61748.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Chlorbenzo[b]thiophen wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
20532-33-6
168.638
SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N
11309754
C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl
C8H5ClS
MFCD00055623
5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d
5-Chlor-1-Benzothiophen
Spezifikation
5-Chlorobenzo[b]thiophene
Weiß
MFCD00055623
Slightly soluble in water.
C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl
168.638
168.64
Fest
20532-33-6
C8H5ClS
5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d
SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N
5-Chlor-1-Benzothiophen
11309754
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen