Learn More
5-Chlorbenzo[b]thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498308
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Chlorbenzo[b]thiophen wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20532-33-6
Summenformel C8H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 168.638
MDL-Nummer MFCD00055623
InChI-Schlüssel SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d
PubChem CID 11309754
IUPAC-Name 5-Chlor-1-Benzothiophen
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzo[b]thiophene
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 168.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest