Learn More
5-Brom-3-Methoxychinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
81.53 CHF - 983.80 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 776296-12-9 |
---|---|
Summenformel | C10H8BrNO |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.084 |
MDL-Nummer | MFCD16038652 |
InChI-Schlüssel | YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy |
PubChem CID | 58227851 |
IUPAC-Name | 5-Brom-3-Methoxychinolin |
SMILES | COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15411068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54919.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15491058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54919.03 |
1 g |
245.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15401068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54919.06 |
5 g |
983.80 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenEs ist ein aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Gekühlt (2 -4 °C)
Chemische Identifikatoren
776296-12-9 | |
238.084 | |
YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N | |
58227851 | |
COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br |
C10H8BrNO | |
MFCD16038652 | |
5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy | |
5-Brom-3-Methoxychinolin |
Spezifikation
5-Bromo-3-methoxyquinoline | |
C10H8BrNO | |
5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy | |
COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br | |
238.084 | |
238.08 |
776296-12-9 | |
MFCD16038652 | |
YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-3-Methoxychinolin | |
58227851 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen