Learn More
5-Brom-3-Methoxychinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411068
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Gekühlt (2 -4 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 776296-12-9
Summenformel C10H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 238.084
MDL-Nummer MFCD16038652
InChI-Schlüssel YNVIAXULFXXTLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-methoxy-quinoline, 5-bromo-3-methyoxy-quinoline, quinoline, 5-bromo-3-methoxy
PubChem CID 58227851
IUPAC-Name 5-Brom-3-Methoxychinolin
SMILES COC1=CN=C2C=CC=C(C2=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-3-methoxyquinoline
Menge 250 mg
Formelmasse 238.08
Reinheit (%) 96%