Learn More
5-Bromo-2-(2-furyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
177.82 CHF - 465.05 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 942206-06-6 |
---|---|
Summenformel | C9H6BrNO |
Molekulargewicht (g/mol) | 224.06 |
MDL-Nummer | MFCD09037418 |
InChI-Schlüssel | ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine |
PubChem CID | 42552976 |
IUPAC-Name | 5-Brom-2-(furan-2-yl)pyridin |
SMILES | BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15483567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26942.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11471530
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26942.03 |
1 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
942206-06-6 | |
224.06 | |
ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N | |
42552976 | |
BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1 |
C9H6BrNO | |
MFCD09037418 | |
5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine | |
5-Brom-2-(furan-2-yl)pyridin |
Spezifikation
5-Bromo-2-(2-furyl)pyridine | |
C9H6BrNO | |
5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine | |
BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1 | |
224.06 | |
224.06 |
942206-06-6 | |
MFCD09037418 | |
ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-2-(furan-2-yl)pyridin | |
42552976 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen