Learn More
5-Bromo-2-(2-furyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11471530
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942206-06-6
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.06
MDL-Nummer MFCD09037418
InChI-Schlüssel ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine
PubChem CID 42552976
IUPAC-Name 5-Brom-2-(furan-2-yl)pyridin
SMILES BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(2-furyl)pyridine
Menge 1 g
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 95%