Learn More
5-Brom-1,3,4-Thiadiazol-2-Ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
24.90 CHF - 176.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 37566-39-5 |
---|---|
Summenformel | C2H2BrN3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 180.02 |
MDL-Nummer | MFCD00464325 |
InChI-Schlüssel | GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t |
PubChem CID | 3650883 |
IUPAC-Name | 5-Brom-1,3,4-Thiadiazol-2-Amin |
SMILES | NC1=NN=C(Br)S1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10225504
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08007DA |
1 g |
24.90 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10663425
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08007DE |
5 g |
102.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10193354
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08007EA |
10 g |
176.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
37566-39-5 | |
180.02 | |
GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N | |
3650883 | |
NC1=NN=C(Br)S1 |
C2H2BrN3S | |
MFCD00464325 | |
2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t | |
5-Brom-1,3,4-Thiadiazol-2-Amin |
Spezifikation
5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine | |
97% | |
MFCD00464325 | |
GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-1,3,4-Thiadiazol-2-Amin | |
3650883 | |
97% |
37566-39-5 | |
C2H2BrN3S | |
2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t | |
NC1=NN=C(Br)S1 | |
180.02 | |
180.03 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Satz Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.Gesundheitsschädlich bei Einatmen.Kann die Atemwege reizen.Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Warnhinweis