Learn More
5-Brom-1,3,4-Thiadiazol-2-Ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193354
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 37566-39-5
Summenformel C2H2BrN3S
Molekulargewicht (g/mol) 180.02
MDL-Nummer MFCD00464325
InChI-Schlüssel GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t
PubChem CID 3650883
IUPAC-Name 5-Brom-1,3,4-Thiadiazol-2-Amin
SMILES NC1=NN=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 180.03
Reinheit (%) 97%