Learn More
4'-(Trifluormethyl)propiophenon, 97 %, Thermo Scientific™
33.24 CHF - 107.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 711-33-1 |
---|---|
Summenformel | C10H9F3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 202.176 |
MDL-Nummer | MFCD00039231 |
InChI-Schlüssel | QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-4-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 4-trifluoromethyl propiophenone, 4'-trifluoromethyl propiophenone, 4-trifluoromethylpropiophenone, p-trifluoromethylpropiophenone, 1-propanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-propan-1-one, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1-propanone, ghl.pd_mitscher_leg0.340 |
PubChem CID | 136554 |
IUPAC-Name | 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propan-1-on |
SMILES | CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11420571
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20074.03 |
1 g | N/A | ||||||
11430571
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20074.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
711-33-1 | |
202.176 | |
QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N | |
136554 | |
CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
C10H9F3O | |
MFCD00039231 | |
1-4-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 4-trifluoromethyl propiophenone, 4'-trifluoromethyl propiophenone, 4-trifluoromethylpropiophenone, p-trifluoromethylpropiophenone, 1-propanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-propan-1-one, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1-propanone, ghl.pd_mitscher_leg0.340 | |
1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propan-1-on |
Spezifikation
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone | |
35°C to 37°C | |
62°C (2 mmHg) | |
C10H9F3O | |
1874014 | |
QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propan-1-on | |
136554 | |
97% |
711-33-1 | |
1.973 | |
98°C (208°F) | |
MFCD00039231 | |
1-4-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 4-trifluoromethyl propiophenone, 4'-trifluoromethyl propiophenone, 4-trifluoromethylpropiophenone, p-trifluoromethylpropiophenone, 1-propanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-propan-1-one, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1-propanone, ghl.pd_mitscher_leg0.340 | |
CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F | |
202.176 | |
202.18 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen