Learn More
4'-(Trifluormethyl)propiophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420571
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 711-33-1
Summenformel C10H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 202.176
MDL-Nummer MFCD00039231
InChI-Schlüssel QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 4-trifluoromethyl propiophenone, 4'-trifluoromethyl propiophenone, 4-trifluoromethylpropiophenone, p-trifluoromethylpropiophenone, 1-propanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-propan-1-one, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1-propanone, ghl.pd_mitscher_leg0.340
PubChem CID 136554
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Dichte 1.973
Siedepunkt 62°C (2 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Menge 1 g
Beilstein 1874014
Formelmasse 202.18
Reinheit (%) 97%