Learn More
4-Phenoxypiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3202-33-3 | C11H15NO | 177.25 g/mol
40.67 CHF - 424.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 3202-33-3
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.25
MDL-Nummer MFCD04114971
InChI-Schlüssel KBYPITRKIJKGMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 4-phenoxy, unii-aof4m4l61z, 4-phenoxy-piperidine, aof4m4l61z, piperidine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 4-phenoxy piperidine, acmc-209hq3
PubChem CID 18878
IUPAC-Name 4-Phenoxypiperidin
SMILES C1CC(CCN1)OC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11479750
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50984.MD
250 mg
40.67 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11489750
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50984.03
1 g
111.63 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15417907
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50984.06
5 g
424.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3202-33-3
177.25
KBYPITRKIJKGMD-UHFFFAOYSA-N
18878
C1CC(CCN1)OC1=CC=CC=C1
C11H15NO
MFCD04114971
piperidine, 4-phenoxy, unii-aof4m4l61z, 4-phenoxy-piperidine, aof4m4l61z, piperidine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 4-phenoxy piperidine, acmc-209hq3
4-Phenoxypiperidin
Spezifikation
4-Phenoxypiperidine
107°C to 108°C (0.1 mmHg)
MFCD04114971
KBYPITRKIJKGMD-UHFFFAOYSA-N
4-Phenoxypiperidin
18878
99%
3202-33-3
C11H15NO
piperidine, 4-phenoxy, unii-aof4m4l61z, 4-phenoxy-piperidine, aof4m4l61z, piperidine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 4-phenoxy piperidine, acmc-209hq3
C1CC(CCN1)OC1=CC=CC=C1
177.25
177.25
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen