Learn More
4-Phenoxypiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489750
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
CAS: 3202-33-3 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3202-33-3
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.25
MDL-Nummer MFCD04114971
InChI-Schlüssel KBYPITRKIJKGMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 4-phenoxy, unii-aof4m4l61z, 4-phenoxy-piperidine, aof4m4l61z, piperidine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 4-phenoxy piperidine, acmc-209hq3
PubChem CID 18878
IUPAC-Name 4-Phenoxypiperidin
SMILES C1CC(CCN1)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxypiperidine
Siedepunkt 107°C to 108°C (0.1 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 99%