Learn More
4'-n-Propoxybiphenyl-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
224.00 CHF - 675.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 849062-20-0 |
---|---|
Summenformel | C15H17BO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 256.11 |
MDL-Nummer | MFCD06798061 |
InChI-Schlüssel | ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-4'-propoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-4-propoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronicacid, 4'-propoxy 1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-4 inverted exclamation marka-propoxyphenyl phenylboronic acid |
PubChem CID | 16217483 |
SMILES | CCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15492408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55999.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15482408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55999.03 |
1 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
849062-20-0 | |
256.11 | |
ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N | |
16217483 |
C15H17BO3 | |
MFCD06798061 | |
4-4'-propoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-4-propoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronicacid, 4'-propoxy 1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-4 inverted exclamation marka-propoxyphenyl phenylboronic acid | |
CCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Spezifikation
4'-n-Propoxybiphenyl-4-boronic acid | |
C15H17BO3 | |
4-4'-propoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-4-propoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronicacid, 4'-propoxy 1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-4 inverted exclamation marka-propoxyphenyl phenylboronic acid | |
CCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
256.11 | |
256.11 | |
Fest |
849062-20-0 | |
MFCD06798061 | |
ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N | |
{4'-Propoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}boronsäure | |
16217483 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen