Learn More
4'-n-Propoxybiphenyl-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492408
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 849062-20-0
Summenformel C15H17BO3
Molekulargewicht (g/mol) 256.11
MDL-Nummer MFCD06798061
InChI-Schlüssel ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4'-propoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-4-propoxyphenyl phenylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, 4'-propoxy-1,1'-biphenyl-4-yl boronicacid, 4'-propoxy 1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4-4 inverted exclamation marka-propoxyphenyl phenylboronic acid
PubChem CID 16217483
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-n-Propoxybiphenyl-4-boronic acid
Menge 250 mg
IUPAC-Name {4'-Propoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}boronsäure
Formelmasse 256.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest