Learn More
4'-n-Hexylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
48.34 CHF - 157.98 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 37592-72-6 |
---|---|
Summenformel | C14H20O |
Molekulargewicht (g/mol) | 204.313 |
MDL-Nummer | MFCD00043677 |
InChI-Schlüssel | WWBVHJKFJZBRSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | p-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethanone, 4'-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethan-1-one, 4'-n-hexylacetophenone, ethanone, 1-4-hexylphenyl, 4-n-hexylacetophenone, 4-hexylacetophenone, 1-acetyl-4-hexylbenzene, agarose gpg/le |
PubChem CID | 123462 |
IUPAC-Name | 1-(4-Hexylphenyl)ethanon |
SMILES | CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11322816
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08973.04 |
2 g | N/A | ||||||
11332816
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08973.09 |
10 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
37592-72-6 | |
204.313 | |
WWBVHJKFJZBRSO-UHFFFAOYSA-N | |
123462 | |
CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C |
C14H20O | |
MFCD00043677 | |
p-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethanone, 4'-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethan-1-one, 4'-n-hexylacetophenone, ethanone, 1-4-hexylphenyl, 4-n-hexylacetophenone, 4-hexylacetophenone, 1-acetyl-4-hexylbenzene, agarose gpg/le | |
1-(4-Hexylphenyl)ethanon |
Spezifikation
4'-n-Hexylacetophenone | |
0.942 | |
>110°C (230°F) | |
1.514 | |
1942064 | |
WWBVHJKFJZBRSO-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Hexylphenyl)ethanon | |
123462 | |
97% |
37592-72-6 | |
132°C to 135°C (2 mmHg) | |
C14H20O | |
MFCD00043677 | |
p-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethanone, 4'-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethan-1-one, 4'-n-hexylacetophenone, ethanone, 1-4-hexylphenyl, 4-n-hexylacetophenone, 4-hexylacetophenone, 1-acetyl-4-hexylbenzene, agarose gpg/le | |
CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C | |
204.313 | |
204.31 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen