Learn More
4'-n-Hexylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322816
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37592-72-6
Summenformel C14H20O
Molekulargewicht (g/mol) 204.313
MDL-Nummer MFCD00043677
InChI-Schlüssel WWBVHJKFJZBRSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethanone, 4'-hexylacetophenone, 1-4-hexylphenyl ethan-1-one, 4'-n-hexylacetophenone, ethanone, 1-4-hexylphenyl, 4-n-hexylacetophenone, 4-hexylacetophenone, 1-acetyl-4-hexylbenzene, agarose gpg/le
PubChem CID 123462
IUPAC-Name 1-(4-Hexylphenyl)ethanon
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-n-Hexylacetophenone
Dichte 0.942
Siedepunkt 132°C to 135°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.514
Menge 2 g
Beilstein 1942064
Formelmasse 204.31
Reinheit (%) 97%